Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable histidine--tRNA ligase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable histidine--tRNA ligase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6143-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16091120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001265660.1
Probable histidine--tRNA ligase, mitochondrial Protein
Research Use Only
HARS2
Recombinant Protein
E. coli
QSQVAEAVLT SQLKAHQEKP NFIIKTPKGT RDLSPQHMVV REKILDLVIS CFKRHGAKGM DTPAFELKET LTEKYGEDSG LMYDLKDQGG ELLSLRYDLT VPFARYLAMN KVKKMKRYHV GKVWRRESPT IVQGRYREFC QCDFDIAGQF DPMIPDAECL KIMCEILSGL QLGDFLIKVN DRRIVDGMFA VCGVPESKFR AICSSIDKLD KMAWKDVRHE MVVKKGLAPE VADRIGDYVQ CHGGVSLVEQ MFQDPRLSQN KQALEGLGDL KLLFEYLTLF GIADKISFDL SLARGLDYYT GVIYEAVLLQ TPTQAGEEPL NVGSVAAGGR YDGLVGMFDP KGHKVPCVGL SIGVERIFYI VEQRMKTKGE KVRTTETQVF VATPQKNFLQ ERLKLIAELW DSGIKAEMLY KNNPKLLTQL HYCESTGIPL VVIIGEQELK EGVIKIRSVA SREEVAIKRE NFVAEIQKRL SES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23438
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol