missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Polycomb complex protein BMI-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Polycomb complex protein BMI-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8441-ec-10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001190991.1 | |
Polycomb complex protein BMI-1 Protein | |
Research Use Only | |
BMI1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHRTTRIKIT ELNPHLMCVL CGGYFIDATT IIECLHSFCK TCIVRYLETS KYCPICDVQV HKTRPLLNIR SDKTLQDIVY KLVPGLFKNE MKRRRDFYAA HPSADAANGS NEDRGEVADE DKRIITDDEI ISLSIEFFDQ NRLDRKVNKD KEKSKEEVND KRYLRCPAAM TVMHLRKFLR SKMDIPNTFQ IDVMYEEEPL KDYYTLMDIA YIYTWRRNGP LPLKYRVRPT CKRMKISHQR DGLTNAGELE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
100532731 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Polycomb complex protein BMI-1 Protein > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido