Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Plexin-A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Plexin-A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_115618.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5361 |
Nombre | Plexin-A1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16076481
|
enQuireBio™
QP8791-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16016491
|
enQuireBio™
QP8791-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16066481
|
enQuireBio™
QP8791-ye-100ug |
100 μg |
672.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16096481
|
enQuireBio™
QP8791-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16006491
|
enQuireBio™
QP8791-ye-500ug |
500 μg |
1810.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16086481
|
enQuireBio™
QP8791-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_115618.3 | |
Plexin-A1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5361 | |
Research Use Only | |
PLXNA1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LNAGSDVAVS VGGRPCSFSW RNSREIRCLT PPGQSPGSAP IIININRAQL TNPEVKYNYT EDPTILRIDP EWSINSGGTL LTVTGTNLAT VREPRIRAKY GGIERENGCL VYNDTTMVCR APSVANPVRS PPELGERPDE LGFVMDNVRS LLVLNSTSFL YYPDPVL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Plexin-A1 Protein