Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphoacetylglucosamine mutase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphoacetylglucosamine mutase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001186846.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5238 |
Nombre | Phosphoacetylglucosamine mutase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16063650
|
enQuireBio™
QP6487-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16083650
|
enQuireBio™
QP6487-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073650
|
enQuireBio™
QP6487-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093650
|
enQuireBio™
QP6487-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003660
|
enQuireBio™
QP6487-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16013660
|
enQuireBio™
QP6487-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001186846.1 | |
Phosphoacetylglucosamine mutase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5238 | |
Research Use Only | |
PGM3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDLGAITKYS ALHAKPNGLI LQYGTAGFRT KAEHLDHVMF RMGLLAVLRS KQTKSTIGVM VTASHNPEED NGVKLVDPLG EMLAPSWEEH ATCLANAEEQ DMQRVLIDIS EKEAVNLQQD AFVVIGRDTR PSSEKLSQSV IDGVTVLGGQ FHDYGLLTTP QLHYMVYCRN TGGRYGKATI EGYYQKLSKA FVELTKQASC SGDEYRSLKV DCANGIGALK LREMEHYFSQ GLSVQLFNDG SKGKLNHLCG ADFVKSHQKP PQGMEIKSNE RCCSFDGDAD RIVYYYHDAD GHFHLIDGDK IATLISSFLK ELLVEIGESL NIGVVQTAYA NGSSTRYLEE VMKVPVYCTK TGVKHLHHKA QEFDIGVYFE ANGHGTALFS TAVEMKIKQS AEQLEDKKRK AAKMLENIID LFNQAAGDAI SDMLVIEAIL ALKGLTVQQW DALYTDLPNR QLKVQVADRR VISTTDAERQ AVTPPGLQEA INDLVKKYKL SRAFVRPSGT EDVVRVYAEA DSQESADHLA HEVSLAVFQL AGGIGERPQP GF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |