Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphoacetylglucosamine mutase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphoacetylglucosamine mutase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6487-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093650
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001186846.1
Phosphoacetylglucosamine mutase Protein
Research Use Only
PGM3
Recombinant Protein
E. coli
MDLGAITKYS ALHAKPNGLI LQYGTAGFRT KAEHLDHVMF RMGLLAVLRS KQTKSTIGVM VTASHNPEED NGVKLVDPLG EMLAPSWEEH ATCLANAEEQ DMQRVLIDIS EKEAVNLQQD AFVVIGRDTR PSSEKLSQSV IDGVTVLGGQ FHDYGLLTTP QLHYMVYCRN TGGRYGKATI EGYYQKLSKA FVELTKQASC SGDEYRSLKV DCANGIGALK LREMEHYFSQ GLSVQLFNDG SKGKLNHLCG ADFVKSHQKP PQGMEIKSNE RCCSFDGDAD RIVYYYHDAD GHFHLIDGDK IATLISSFLK ELLVEIGESL NIGVVQTAYA NGSSTRYLEE VMKVPVYCTK TGVKHLHHKA QEFDIGVYFE ANGHGTALFS TAVEMKIKQS AEQLEDKKRK AAKMLENIID LFNQAAGDAI SDMLVIEAIL ALKGLTVQQW DALYTDLPNR QLKVQVADRR VISTTDAERQ AVTPPGLQEA INDLVKKYKL SRAFVRPSGT EDVVRVYAEA DSQESADHLA HEVSLAVFQL AGGIGERPQP GF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5238
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol