Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxisomal biogenesis factor 19 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxisomal biogenesis factor 19, was expressed in the hosts and tags indicated.
170.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001180573.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5824 |
Nombre | Peroxisomal biogenesis factor 19 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16033630
|
enQuireBio™
QP6483-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073630
|
enQuireBio™
QP6483-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16023630
|
enQuireBio™
QP6483-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053630
|
enQuireBio™
QP6483-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063630
|
enQuireBio™
QP6483-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043630
|
enQuireBio™
QP6483-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001180573.1 | |
Peroxisomal biogenesis factor 19 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5824 | |
Research Use Only | |
PEX19 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAAEEGCSVG AEADRELEEL LESALDDFDK AKPSPAPPST TTAPDASGPQ KRSPGDTAKD ALFASQEKFF QELFDSELAS QATAEFEKAM KELAEEEPHL VEQFQKLSEA AGRVGSDMTS QQEFTSCLKE TLSGLAKNAT DLQNSSMSEE ELTKAMEGLG MDEGDGEGNI LPIMQSIMQN LLSKDVLYPS LKEITEKYPE WLQSHRESLP PEQFEKYQEQ HSVMCKICEQ FEAETPTDSE TTQKARFEMV LDLMQQLQDL GHPPKELAGE MPPGLNFDLD ALNLSGPPGA SGEQC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |