Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxisomal biogenesis factor 19 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxisomal biogenesis factor 19, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6483-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033630
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001180573.1
Peroxisomal biogenesis factor 19 Protein
Research Use Only
PEX19
Recombinant Protein
E. coli
AAAEEGCSVG AEADRELEEL LESALDDFDK AKPSPAPPST TTAPDASGPQ KRSPGDTAKD ALFASQEKFF QELFDSELAS QATAEFEKAM KELAEEEPHL VEQFQKLSEA AGRVGSDMTS QQEFTSCLKE TLSGLAKNAT DLQNSSMSEE ELTKAMEGLG MDEGDGEGNI LPIMQSIMQN LLSKDVLYPS LKEITEKYPE WLQSHRESLP PEQFEKYQEQ HSVMCKICEQ FEAETPTDSE TTQKARFEMV LDLMQQLQDL GHPPKELAGE MPPGLNFDLD ALNLSGPPGA SGEQC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5824
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol