Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6049-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919619
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_002004.1
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP3 Protein
Research Use Only
FKBP3
Recombinant Protein
E. coli
AAAVPQRAWT VEQLRSEQLP KKDIIKFLQE HGSDSFLAEH KLLGNIKNVA KTANKDHLVT AYNHLFETKR FKGTESISKV SEQVKNVKLN EDKPKETKSE ETLDEGPPKY TKSVLKKGDK TNFPKKGDVV HCWYTGTLQD GTVFDTNIQT SAKKKKNAKP LSFKVGVGKV IRGWDEALLT MSKGEKARLE IEPEWAYGKK GQPDAKIPPN AKLTFEVELV DID
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2287
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP3 Protein > 500μg