Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDZD11 / PDZK11 / PISP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDZD11 / PDZK11 / PISP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7680-ec-200ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_057568.1 | |
PDZD11 / PDZK11 / PISP Protein | |
Research Use Only | |
PDZD11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSRIPYDDY PVVFLPAYEN PPAWIPPHER VHHPDYNNEL TQFLPRTITL KKPPGAQLGF NIRGGKASQL GIFISKVIPD SDAHRAGLQE GDQVLAVNDV DFQDIEHSKA VEILKTAREI SMRVRFFPYN YHRQKERTVH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
51248 | |
200 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human PDZD11 / PDZK11 / PISP Protein > 200μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido