Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDRG1 / C20orf126 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDRG1 / C20orf126, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_110442.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 81572 |
Nombre | PDRG1 / C20orf126 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16012951
|
enQuireBio™
QP8155-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16032951
|
enQuireBio™
QP8155-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022951
|
enQuireBio™
QP8155-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042951
|
enQuireBio™
QP8155-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052951
|
enQuireBio™
QP8155-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062951
|
enQuireBio™
QP8155-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_110442.1 | |
PDRG1 / C20orf126 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
81572 | |
Research Use Only | |
PDRG1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLSPEAERVL RYLVEVEELA EEVLADKRQI VDLDTKRNQN REGLRALQKD LSLSEDVMVC FGNMFIKMPH PETKEMIEKD QDHLDKEIEK LRKQLKVKVN RLFEAQGKPE LKGFNLNPLN QDELKALKVI LKG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |