Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDRG1 / C20orf126 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDRG1 / C20orf126, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8155-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042951
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_110442.1
PDRG1 / C20orf126 Protein
Research Use Only
PDRG1
Recombinant Protein
E. coli
MLSPEAERVL RYLVEVEELA EEVLADKRQI VDLDTKRNQN REGLRALQKD LSLSEDVMVC FGNMFIKMPH PETKEMIEKD QDHLDKEIEK LRKQLKVKVN RLFEAQGKPE LKGFNLNPLN QDELKALKVI LKG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
81572
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol