Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDK / PDZ binding kinase / TOPK Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDK / PDZ binding kinase / TOPK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7845-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001265874.1
PDK / PDZ binding kinase / TOPK Protein
Research Use Only
PBK
Recombinant Protein
E. coli
MEGISNFKTP SKLSEKKKSV LCSTPTINIP ASPFMQKLGF GTGVNVYLMK RSPRGLSHSP WAVKKINPIC NDHYRSVYQK RLMDEAKILK SLHHPNIVGY RAFTEANDGS LCLAMEYGGE KSLNDLIEER YKASQDPFPA AIILKVALNM ARGLKYLHQE KKLLHGDIKS SNVVIKGDFE TIKICDVGVS LPLDENMTVT DPEACYIGTE PWKPKEAVEE NGVITDKADI FAFGLTLWEM MTLSIPHINL SNDDDDEDKT FDESDFDDEA YYAALGTRPP INMEELDESY QKVIELFSVC TNEDPKDRPS AAHIVEALET DV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
55872
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol