Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Paraneoplastic antigen-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Paraneoplastic antigen-like protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001096620.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 114824 |
Nombre | Paraneoplastic antigen-like protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16002001
|
enQuireBio™
QP7986-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022001
|
enQuireBio™
QP7986-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012001
|
enQuireBio™
QP7986-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032001
|
enQuireBio™
QP7986-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042001
|
enQuireBio™
QP7986-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052001
|
enQuireBio™
QP7986-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001096620.1 | |
Paraneoplastic antigen-like protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
114824 | |
Research Use Only | |
PNMA5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TLLEDWCKGM DMDPRKALLI VGIPMECSEV EIQDTVKAGL QPLCAYRVLG RMFRREDNAK AVFIELADTV NYTTLPSHIP GKGGSWEVVV KPRNPDDEFL SRLNYFLKDE GRSMTDVARA LGCCSLPAES LDAEVMPQVR SPPLEPPKES MWYRKLKVFS GTASPSPGEE TFEDWLEQVT EIMPIWQVSE VEKRRRLLES LRGPALSIMR VLQANNDSIT VEQCLDALKQ IFGDKEDFRA SQFRFLQTSP KIGEKVSTFL LRLEPLLQKA VHKSPLSVRS TDMIRLKHLL ARVAMTPALR GKLELLDQRG CPPNFLELMK LIRDEEEWEN TEAVMKNKEK PSGRGRGASG RQARAEASVS APQATVQARS FSDSSPQTIQ GGLPPLVKRR RLLGSESTRG EDHGQATYPK AENQTPGREG PQAAGEELGN EAGAGAMSH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |