Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Paraneoplastic antigen-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Paraneoplastic antigen-like protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7986-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001096620.1
Paraneoplastic antigen-like protein 1
Research Use Only
PNMA5
Recombinant Protein
E. coli
TLLEDWCKGM DMDPRKALLI VGIPMECSEV EIQDTVKAGL QPLCAYRVLG RMFRREDNAK AVFIELADTV NYTTLPSHIP GKGGSWEVVV KPRNPDDEFL SRLNYFLKDE GRSMTDVARA LGCCSLPAES LDAEVMPQVR SPPLEPPKES MWYRKLKVFS GTASPSPGEE TFEDWLEQVT EIMPIWQVSE VEKRRRLLES LRGPALSIMR VLQANNDSIT VEQCLDALKQ IFGDKEDFRA SQFRFLQTSP KIGEKVSTFL LRLEPLLQKA VHKSPLSVRS TDMIRLKHLL ARVAMTPALR GKLELLDQRG CPPNFLELMK LIRDEEEWEN TEAVMKNKEK PSGRGRGASG RQARAEASVS APQATVQARS FSDSSPQTIQ GGLPPLVKRR RLLGSESTRG EDHGQATYPK AENQTPGREG PQAAGEELGN EAGAGAMSH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
114824
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol