Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oxysterols receptor LXR-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Oxysterols receptor LXR-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7567-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16099440
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001123573.1
Oxysterols receptor LXR-alpha Protein
Research Use Only
NR1H3
Recombinant Protein
E. coli
MPHSAGGTAG VGLEAAEPTA LLTRAEPPSE PTEIRPQKRK KGPAPKMLGN ELCSVCGDKA SGFHYNVLSC EGCKGFFRRS VIKGAHYICH SGGHCPMDTY MRRKCQECRL RKCRQAGMRE ECVLSEEQIR LKKLKRQEEE QAHATSLPPR ASSPPQILPQ LSPEQLGMIE KLVAAQQQCN RRSFSDRLRV TPWPMAPDPH SREARQQRFA HFTELAIVSV QEIVDFAKQL PGFLQLSRED QIALLKTSAI EVMLLETSRR YNPGSESITF LKDFSYNRED FAKAGLQVEF INPIFEFSRA MNELQLNDAE FALLIAISIF SADRPNVQDQ LQVERLQHTY VEALHAYVSI HHPHDRLMFP RMLMKLVSLR TLSSVHSEQV FALRLQDKKL PPLLSEIWDV HE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10062
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 3
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Oxysterols receptor LXR-alpha Protein > 10μg