Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oligodendrocyte transcription factor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Oligodendrocyte transcription factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005797.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10215 |
Nombre | Oligodendrocyte transcription factor 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16029740
|
enQuireBio™
QP7608-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16049740
|
enQuireBio™
QP7608-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16039740
|
enQuireBio™
QP7608-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059740
|
enQuireBio™
QP7608-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16069740
|
enQuireBio™
QP7608-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079740
|
enQuireBio™
QP7608-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_005797.1 | |
Oligodendrocyte transcription factor 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10215 | |
Research Use Only | |
OLIG2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSDASLVSS RPSSPEPDDL FLPARSKGSS GSAFTGGTVS SSTPSDCPPE LSAELRGAMG SAGAHPGDKL GGSGFKSSSS STSSSTSSAA ASSTKKDKKQ MTEPELQQLR LKINSRERKR MHDLNIAMDG LREVMPYAHG PSVRKLSKIA TLLLARNYIL MLTNSLEEMK RLVSEIYGGH HAGFHPSACG GLAHSAPLPA ATAHPAAAAH AAHHPAVHHP ILPPAAAAAA AAAAAAAVSS ASLPGSGLPS VGSIRPPHGL LKSPSAAAAA PLGGGGGGSG ASGGFQHWGG MPCPCSMCQV PPPHHHVSAM GAGSLPRLTS DAK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |