Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oligodendrocyte transcription factor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Oligodendrocyte transcription factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7608-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16079740
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005797.1
Oligodendrocyte transcription factor 2 Protein
Research Use Only
OLIG2
Recombinant Protein
E. coli
MDSDASLVSS RPSSPEPDDL FLPARSKGSS GSAFTGGTVS SSTPSDCPPE LSAELRGAMG SAGAHPGDKL GGSGFKSSSS STSSSTSSAA ASSTKKDKKQ MTEPELQQLR LKINSRERKR MHDLNIAMDG LREVMPYAHG PSVRKLSKIA TLLLARNYIL MLTNSLEEMK RLVSEIYGGH HAGFHPSACG GLAHSAPLPA ATAHPAAAAH AAHHPAVHHP ILPPAAAAAA AAAAAAAVSS ASLPGSGLPS VGSIRPPHGL LKSPSAAAAA PLGGGGGGSG ASGGFQHWGG MPCPCSMCQV PPPHHHVSAM GAGSLPRLTS DAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10215
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol