Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear RNA export factor 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear RNA export factor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6443-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16023350
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_071335.1
Nuclear RNA export factor 3 Protein
Research Use Only
NXF3
Recombinant Protein
E. coli
MSLPSGHTTG HTDQVVQRRA RCWDIYQRRF SSRSEPVNPG MHSSSHQQQD GDAAMHGAHM DSPVRYTPYT ISPYNRKGSF RKQDQTHVNM EREQKPPERR MEGNMPDGTL GSWFKITVPF GIKYNEKWLL NLIQNECSVP FVPVEFHYEN MHASFFVENA SIAYALKNVS GKIWDEDNEK ISIFVNPAGI PHFVHRELKS EKVEQIKLAM NQQCDVSQEA LDIQRLPFYP DMVNRDTKMA SNPRKCMAAS LDVHEENIPT VMSAGEMDKW KGIEPGEKCA DRSPVCTTFS DTSSNINSIL ELFPKLLCLD GQQSPRATLC GTEAHKRLPT CKGSFFGSEM LKNLVLQFLQ QYYLIYDSGD RQGLLSAYHD EACFSLSIPF NPEDSAPSSF CKFFKDSRNI KILKDPYLRG ELLKHTKLDI VDSLSALPKT QHDLSSFLVD MWYQTEWMLC FSVNGVFKEV EGQSQGSVLA FTRTFIATPG SSSSLCIVND KLFVRDTSHQ GTQSALFTLV PTAFSSSVPA FSQEQQKMLP S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56000
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear RNA export factor 3 Protein > 500μg