Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear receptor ROR-gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear receptor ROR-gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001001523.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6097 |
Nombre | Nuclear receptor ROR-gamma Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16004580
|
enQuireBio™
QP6616-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16024580
|
enQuireBio™
QP6616-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16014580
|
enQuireBio™
QP6616-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16034580
|
enQuireBio™
QP6616-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16044580
|
enQuireBio™
QP6616-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054580
|
enQuireBio™
QP6616-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001001523.1 | |
Nuclear receptor ROR-gamma Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6097 | |
Research Use Only | |
RORC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDRAPQRQHR ASRELLAAKK THTSQIEVIP CKICGDKSSG IHYGVITCEG CKGFFRRSQR CNAAYSCTRQ QNCPIDRTSR NRCQHCRLQK CLALGMSRDA VKFGRMSKKQ RDSLHAEVQK QLQQRQQQQQ EPVVKTPPAG AQGADTLTYT LGLPDGQLPL GSSPDLPEAS ACPPGLLKAS GSGPSYSNNL AKAGLNGASC HLEYSPERGK AEGRESFYST GSQLTPDRCG LRFEEHRHPG LGELGQGPDS YGSPSFRSTP EAPYASLTEI EHLVQSVCKS YRETCQLRLE DLLRQRSNIF SREEVTGYQR KSMWEMWERC AHHLTEAIQY VVEFAKRLSG FMELCQNDQI VLLKAGAMEV VLVRMCRAYN ADNRTVFFEG KYGGMELFRA LGCSELISSI FDFSHSLSAL HFSEDEIALY TALVLINAHR PGLQEKRKVE QLQYNLELAF HHHLCKTHRQ SILAKLPPKG KLRSLCSQHV ERLQIFQHLH PIVVQAAFPP LYKELFSTET ESPVGLSK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |