Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear receptor ROR-gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear receptor ROR-gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6616-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034580
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001001523.1
Nuclear receptor ROR-gamma Protein
Research Use Only
RORC
Recombinant Protein
E. coli
MDRAPQRQHR ASRELLAAKK THTSQIEVIP CKICGDKSSG IHYGVITCEG CKGFFRRSQR CNAAYSCTRQ QNCPIDRTSR NRCQHCRLQK CLALGMSRDA VKFGRMSKKQ RDSLHAEVQK QLQQRQQQQQ EPVVKTPPAG AQGADTLTYT LGLPDGQLPL GSSPDLPEAS ACPPGLLKAS GSGPSYSNNL AKAGLNGASC HLEYSPERGK AEGRESFYST GSQLTPDRCG LRFEEHRHPG LGELGQGPDS YGSPSFRSTP EAPYASLTEI EHLVQSVCKS YRETCQLRLE DLLRQRSNIF SREEVTGYQR KSMWEMWERC AHHLTEAIQY VVEFAKRLSG FMELCQNDQI VLLKAGAMEV VLVRMCRAYN ADNRTVFFEG KYGGMELFRA LGCSELISSI FDFSHSLSAL HFSEDEIALY TALVLINAHR PGLQEKRKVE QLQYNLELAF HHHLCKTHRQ SILAKLPPKG KLRSLCSQHV ERLQIFQHLH PIVVQAAFPP LYKELFSTET ESPVGLSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6097
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol