Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurofilament Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurofilament, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006149.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4747 |
Nombre | Neurofilament Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16003150
|
enQuireBio™
QP6415-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16023150
|
enQuireBio™
QP6415-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16013150
|
enQuireBio™
QP6415-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16033150
|
enQuireBio™
QP6415-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043150
|
enQuireBio™
QP6415-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053150
|
enQuireBio™
QP6415-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_006149.2 | |
Neurofilament Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4747 | |
Research Use Only | |
NEFL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSFSYEPYYS TSYKRRYVET PRVHISSVRS GYSTARSAYS SYSAPVSSSL SVRRSYSSSS GSLMPSLENL DLSQVAAISN DLKSIRTQEK AQLQDLNDRF ASFIERVHEL EQQNKVLEAE LLVLRQKHSE PSRFRALYEQ EIRDLRLAAE DATNEKQALQ GEREGLEETL RNLQARYEEE VLSREDAEGR LMEARKGADE AALARAELEK RIDSLMDEIS FLKKVHEEEI AELQAQIQYA QISVEMDVTK PDLSAALKDI RAQYEKLAAK NMQNAEEWFK SRFTVLTESA AKNTDAVRAA KDEVSESRRL LKAKTLEIEA CRGMNEALEK QLQELEDKQN ADISAMQDTI NKLENELRTT KSEMARYLKE YQDLLNVKMA LDIEIAAYRK LLEGEETRLS FTSVGSITSG YSQSSQVFGR SAYGGLQTSS YLMSTRSFPS YYTSHVQEEQ IEVEETIEAA KAEEAKDEPP SEGEAEEEEK DKEEAEEEEA AEEEEAAKEE SEEAKEEEEG GEGEEGEETK EAEEEEKKVE GAGEEQAAKK KD | |
Greater than 83.9% as determined by SDS-PAGE. |