Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurofilament Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurofilament, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6415-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006149.2
Neurofilament Protein
Research Use Only
NEFL
Recombinant Protein
E. coli
SSFSYEPYYS TSYKRRYVET PRVHISSVRS GYSTARSAYS SYSAPVSSSL SVRRSYSSSS GSLMPSLENL DLSQVAAISN DLKSIRTQEK AQLQDLNDRF ASFIERVHEL EQQNKVLEAE LLVLRQKHSE PSRFRALYEQ EIRDLRLAAE DATNEKQALQ GEREGLEETL RNLQARYEEE VLSREDAEGR LMEARKGADE AALARAELEK RIDSLMDEIS FLKKVHEEEI AELQAQIQYA QISVEMDVTK PDLSAALKDI RAQYEKLAAK NMQNAEEWFK SRFTVLTESA AKNTDAVRAA KDEVSESRRL LKAKTLEIEA CRGMNEALEK QLQELEDKQN ADISAMQDTI NKLENELRTT KSEMARYLKE YQDLLNVKMA LDIEIAAYRK LLEGEETRLS FTSVGSITSG YSQSSQVFGR SAYGGLQTSS YLMSTRSFPS YYTSHVQEEQ IEVEETIEAA KAEEAKDEPP SEGEAEEEEK DKEEAEEEEA AEEEEAAKEE SEEAKEEEEG GEGEEGEETK EAEEEEKKVE GAGEEQAAKK KD
Greater than 83.9% as determined by SDS-PAGE.
4747
10 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol