Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDST1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDST1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001287992.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3340 |
Nombre | NDST1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16083100
|
enQuireBio™
QP6409-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16003110
|
enQuireBio™
QP6409-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16093100
|
enQuireBio™
QP6409-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16013110
|
enQuireBio™
QP6409-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16023110
|
enQuireBio™
QP6409-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16033110
|
enQuireBio™
QP6409-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001287992.1 | |
NDST1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3340 | |
Research Use Only | |
NDST1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GWKRGLEPSA DAPEPDCGDP PPVAPSRLLP LKPVQAATPS RTDPLVLVFV ESLYSQLGQE VVAILESSRF KYRTEIAPGK GDMPTLTDKG RGRFALIIYE NILKYVNLDA WNRELLDKYC VAYGVGIIGF FKANENSLLS AQLKGFPLFL HSNLGLKDCS INPKSPLLYV TRPSEVEKGV LPGEDWTVFQ SNHSTYEPVL LAKTRSSESI PHLGADAGLH AALHATVVQD LGLHDGIQRV LFGNNLNFWL HKLVFVDAVA FLTGKRLSLP LDRYILVDID DIFVGKEGTR MKVEDVKALF DTQNELRAHI PNFTFNLGYS GKFFHTGTNA EDAGDDLLLS YVKEFWWFPH MWSHMQPHLF HNQSVLAEQM ALNKKFAVEH GIPTDMGYAV APHHSGVYPV HVQLYEAWKQ VWSIRVTSTE EYPHLKPARY RRGFIHNGIM VLPRQTCGLF THTIFYNEYP GGSSELDKII NGGELFLTVL LNPVSAPQPM AAGEKGLLHS LSAADTGFLE PGKGGEA | |
Greater than 83.3% as determined by SDS-PAGE. |