Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDST1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDST1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6409-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001287992.1
NDST1 Protein
Research Use Only
NDST1
Recombinant Protein
E. coli
GWKRGLEPSA DAPEPDCGDP PPVAPSRLLP LKPVQAATPS RTDPLVLVFV ESLYSQLGQE VVAILESSRF KYRTEIAPGK GDMPTLTDKG RGRFALIIYE NILKYVNLDA WNRELLDKYC VAYGVGIIGF FKANENSLLS AQLKGFPLFL HSNLGLKDCS INPKSPLLYV TRPSEVEKGV LPGEDWTVFQ SNHSTYEPVL LAKTRSSESI PHLGADAGLH AALHATVVQD LGLHDGIQRV LFGNNLNFWL HKLVFVDAVA FLTGKRLSLP LDRYILVDID DIFVGKEGTR MKVEDVKALF DTQNELRAHI PNFTFNLGYS GKFFHTGTNA EDAGDDLLLS YVKEFWWFPH MWSHMQPHLF HNQSVLAEQM ALNKKFAVEH GIPTDMGYAV APHHSGVYPV HVQLYEAWKQ VWSIRVTSTE EYPHLKPARY RRGFIHNGIM VLPRQTCGLF THTIFYNEYP GGSSELDKII NGGELFLTVL LNPVSAPQPM AAGEKGLLHS LSAADTGFLE PGKGGEA
Greater than 83.3% as determined by SDS-PAGE.
3340
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol