Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDST1 Protein
Código de producto. 16083100
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16083100 100 μg 100 microgramos
16093100 10 μg 10 microgramos
16033110 50 μg 50 microgramos
16013110 200 μg 200 microgramos
16023110 500 μg 500 microgramos
16003110 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16083100
Marca: enQuireBio™ QP6409ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDST1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001287992.1
ID de gen (Entrez) 3340
Nombre NDST1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NDST1
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GWKRGLEPSA DAPEPDCGDP PPVAPSRLLP LKPVQAATPS RTDPLVLVFV ESLYSQLGQE VVAILESSRF KYRTEIAPGK GDMPTLTDKG RGRFALIIYE NILKYVNLDA WNRELLDKYC VAYGVGIIGF FKANENSLLS AQLKGFPLFL HSNLGLKDCS INPKSPLLYV TRPSEVEKGV LPGEDWTVFQ SNHSTYEPVL LAKTRSSESI PHLGADAGLH AALHATVVQD LGLHDGIQRV LFGNNLNFWL HKLVFVDAVA FLTGKRLSLP LDRYILVDID DIFVGKEGTR MKVEDVKALF DTQNELRAHI PNFTFNLGYS GKFFHTGTNA EDAGDDLLLS YVKEFWWFPH MWSHMQPHLF HNQSVLAEQM ALNKKFAVEH GIPTDMGYAV APHHSGVYPV HVQLYEAWKQ VWSIRVTSTE EYPHLKPARY RRGFIHNGIM VLPRQTCGLF THTIFYNEYP GGSSELDKII NGGELFLTVL LNPVSAPQPM AAGEKGLLHS LSAADTGFLE PGKGGEA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 83.3% as determined by SDS-PAGE.