missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N-myc proto-oncogene Protein Código de producto.: 16008041

enQuireBio™ Recombinant Human N-myc proto-oncogene Protein

Código de producto. 16008041
200 μg, 200 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Código de producto. 16008041

Marca: enQuireBio™ QP9298ye200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N-myc proto-oncogene protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Número de acceso NP_001280157.1
ID de gen (Entrez) 4613
Nombre N-myc proto-oncogene Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MYCN
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MPSCSTSTMP GMICKNPDLE FDSLQPCFYP DEDDFYFGGP DSTPPGEDIW KKFELLPTPP LSPSRGFAEH SSEPPSWVTE MLLENELWGS PAEEDAFGLG GLGGLTPNPV ILQDCMWSGF SAREKLERAV SEKLQHGRGP PTAGSTAQSP GAGAASPAGR GHGGAAGAGR AGAALPAELA HPAAECVDPA VVFPFPVNKR EPAPVPAAPA SAPAAGPAVA SGAGIAAPAG APGVAPPRPG GRQTSGGDHK ALSTSGEDTL SDSDDEDDEE EDEEEEIDVV TVEKRRSSSN TKAVTTFTIT VRPKNAALGP GRAQSSELIL KRCLPIHQQH NYAAPSPYVE SEDAPPQKKI KSEASPRPLK SVIPPKAKSL SPRNSDSEDS ERRRNHNILE RQRRNDLRSS FLTLRDHVPE LVKNEKAAKV VILKKATEYV HSLQAEEHQL LLEKEKLQAR QQQLLKKIEH ARTC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human N-myc proto-oncogene Protein >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis