Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myomegalin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myomegalin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001002810.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 653513 |
Nombre | Myomegalin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16020191
|
enQuireBio™
QP7688-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040191
|
enQuireBio™
QP7688-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030191
|
enQuireBio™
QP7688-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050191
|
enQuireBio™
QP7688-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060191
|
enQuireBio™
QP7688-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070191
|
enQuireBio™
QP7688-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001002810.1 | |
Myomegalin Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 8 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
653513 | |
Research Use Only | |
PDE4DIP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKGTDSGSCC RRRCDFGCCC RASRRAHYTP YRSGDATRTP QSPRQTPSRE RRRPEPAGSW AAAAEEEEAA AAATPWMRDY FAEDDGEMVP RTSHTAAFLS DTKDRGPPVQ SQIWRSGEKV PFVQTYSLRA FEKPPQVQTQ ALRDFEKHLN DLKKENFSLK LRIYFLEERM QQKYEASRED IYKRNIELKV EVESLKRELQ DKKQHLDKTW ADVENLNSQN EAELRRQFEE RQQETEHVYE LLENKIQLLQ EESRLAKNEA ARMAALVEAE KECNLELSEK LKGVTKNWED VPGDQVKPDQ YTEALAQRDK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |