Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myomegalin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myomegalin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7688-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040191
  • 3405.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001002810.1
Myomegalin Protein
Research Use Only
PDE4DIP
Recombinant Protein
E. coli
MKGTDSGSCC RRRCDFGCCC RASRRAHYTP YRSGDATRTP QSPRQTPSRE RRRPEPAGSW AAAAEEEEAA AAATPWMRDY FAEDDGEMVP RTSHTAAFLS DTKDRGPPVQ SQIWRSGEKV PFVQTYSLRA FEKPPQVQTQ ALRDFEKHLN DLKKENFSLK LRIYFLEERM QQKYEASRED IYKRNIELKV EVESLKRELQ DKKQHLDKTW ADVENLNSQN EAELRRQFEE RQQETEHVYE LLENKIQLLQ EESRLAKNEA ARMAALVEAE KECNLELSEK LKGVTKNWED VPGDQVKPDQ YTEALAQRDK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
653513
1 mg
Not determined.
Full Length of Isoform 8
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol