missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MUC2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MUC2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Nombre | MUC2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | MUC2 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16063000
|
enQuireBio™
QP6394-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16003010
|
enQuireBio™
QP6394-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073000
|
enQuireBio™
QP6394-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093000
|
enQuireBio™
QP6394-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16013010
|
enQuireBio™
QP6394-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083000
|
enQuireBio™
QP6394-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
MUC2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
MUC2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VCSTWGNFHY KTFDGDVFRF PGLCDYNFAS DCRGSYKEFA VHLKRGPGQA EAPAGVESIL LTIKDDTIYL TRHLAVLNGA VVSTPHYSPG LLIEKSDAYT KVYSRAGLTL MWNREDALML ELDTKFRNHT CGLCGDYNGL QSYSEFLSDG VLFSPLEFGN MQKINQPDVV CEDPEEEVAP ASCSEHRAEC ERLLTAEAFA DCQDL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |