Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MUC2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MUC2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6394-ye-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
MUC2 Protein
Research Use Only
MUC2
Recombinant Protein
Yeast
VCSTWGNFHY KTFDGDVFRF PGLCDYNFAS DCRGSYKEFA VHLKRGPGQA EAPAGVESIL LTIKDDTIYL TRHLAVLNGA VVSTPHYSPG LLIEKSDAYT KVYSRAGLTL MWNREDALML ELDTKFRNHT CGLCGDYNGL QSYSEFLSDG VLFSPLEFGN MQKINQPDVV CEDPEEEVAP ASCSEHRAEC ERLLTAEAFA DCQDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol