missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MUC2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MUC2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6394-ye-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16003010

  • 1740.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

MUC2 Protein
Research Use Only
MUC2
Recombinant Protein
Yeast
VCSTWGNFHY KTFDGDVFRF PGLCDYNFAS DCRGSYKEFA VHLKRGPGQA EAPAGVESIL LTIKDDTIYL TRHLAVLNGA VVSTPHYSPG LLIEKSDAYT KVYSRAGLTL MWNREDALML ELDTKFRNHT CGLCGDYNGL QSYSEFLSDG VLFSPLEFGN MQKINQPDVV CEDPEEEVAP ASCSEHRAEC ERLLTAEAFA DCQDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales