Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human MSP/MST1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
Descripción
Measured by its ability to activate MSP R/Ron in MDA-MB-453 or T47D human breast cancer cells. 80 ng/mL of the recombinant human MSP significantly induces phosphorylation of MSP R/Ron measured by the Human Phospho-MSP R/Ron DuoSet™ IC Kit (Catalog # DYC1947 ). Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human MSPR/Ron Protein (Catalog #1947-MS) is represent at 100 ng/mL (100 μg/mL), The concentration of Recombinant Human MSP/MST1 that produces 50% optimal binding response is found to be 8-40 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | AAA59872 |
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. |
ID de gen (Entrez) | 4485 |
Peso molecular | M.W. (Observed): 81 kDa, 62 kDa and 30 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 78.5 kDa (MSP alpha/beta); 53.3 kDa (alpha chain), 25.2 kDa (beta chain) |
Nombre | MSP/MST1 |
Cantidad | 50 μg |
Fuente | Mouse myeloma cell line, NS0-derived human MSP/MST1 protein Gln19-Gly711 |
Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
Forma estructural | Disulfide-linked heterodimer |
Mostrar más |
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Human MSP/MST1 Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido