missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human MMD GST (N-Term) Protein

Recombinant Protein

Marca:  Novus Biologicals™ H00023531-P01-2ug

Código de producto. 18675651

  • 528.00€ / 2 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
23531
2 μg
MMA, monocyte to macrophage differentiation protein, monocyte to macrophage differentiation-associated, PAQR11macrophage maturation-associated, Progestin and adipoQ receptor family member 11, Progestin and adipoQ receptor family member XI
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
MolecularWeight-theroretical: 54.1 kDa
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
MMD
MMD
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human MMD GST (N-Term) Protein > 2 μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado