Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIP-3 beta / CCL19 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MIP-3 beta / CCL19, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8024-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052221
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_006265.1
MIP-3 beta / CCL19 Protein
Research Use Only
CCL19
Recombinant Protein
E. coli
GTNDAEDCCL SVTQKPIPGY IVRNFHYLLI KDGCRVPAVV FTTLRGRQLC APPDQPWVER IIQRLQRTSA KMKRRSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6363
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human MIP-3 beta / CCL19 Protein > 200μg