Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Methionine synthase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methionine synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2880.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000245.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4548 |
Nombre | Methionine synthase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032251
|
enQuireBio™
QP8028-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16072251
|
enQuireBio™
QP8028-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16022251
|
enQuireBio™
QP8028-ye-100ug |
100 μg |
672.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16052251
|
enQuireBio™
QP8028-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16062251
|
enQuireBio™
QP8028-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16042251
|
enQuireBio™
QP8028-ye-1mg |
1 mg |
2880.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_000245.2 | |
Methionine synthase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4548 | |
Research Use Only | |
MTR | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SLKERRYLPL SQARKSGFQM DWLSEPHPVK PTFIGTQVFE DYDLQKLVDY IDWKPFFDVW QLRGKYPNRG FPKIFNDKTV GGEARKVYDD AHNMLNTLIS QKKLRARGVV GFWPAQSIQD DIHLYAEAAV PQAAEPIATF YGLRQQAEKD SASTEPYYCL SDFIAPLHSG IRDYLGLFAV ACFGVEELSK AYEDDGDDYS SIMVKALGDR LAEAFAEELH ERVRRELWAY CGSEQLDVAD LRRLRYKGIR PAPGYPSQPD HTEKLTMWRL ADIEQSTGIR LTESLAMAPA SAVSGLYFSN LKSKYFAVGK ISKDQVEDYA LRKNISVAEV EKWLGPILGY DTD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Methionine synthase Protein