Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metalloproteinase inhibitor 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metalloproteinase inhibitor 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_003247.1
ID de gen (Entrez) 7079
Nombre Metalloproteinase inhibitor 4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16048891
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9879-YE-100UG
100 μg
920.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16088891
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9879-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16058891
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9879-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16078891
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9879-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16098891
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9879-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16068891
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9879-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_003247.1
Metalloproteinase inhibitor 4 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7079
Research Use Only
TIMP4
Recombinant Protein
Yeast
CSCAPAHPQQ HICHSALVIR AKISSEKVVP ASADPADTEK MLRYEIKQIK MFKGFEKVKD VQYIYTPFDS SLCGVKLEAN SQKQYLLTGQ VLSDGKVFIH LCNYIEPWED LSLVQRESLN HHYHLNCGCQ ITTCYTVPCT ISAPNECLWT DWLLERKLYG YQAQHYVCMK HVDGTCSWYR GHLPLRKEFV DIVQP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.