Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metalloproteinase inhibitor 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metalloproteinase inhibitor 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9879-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003247.1
Metalloproteinase inhibitor 4 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7079
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TIMP4
Recombinant Protein
Yeast
CSCAPAHPQQ HICHSALVIR AKISSEKVVP ASADPADTEK MLRYEIKQIK MFKGFEKVKD VQYIYTPFDS SLCGVKLEAN SQKQYLLTGQ VLSDGKVFIH LCNYIEPWED LSLVQRESLN HHYHLNCGCQ ITTCYTVPCT ISAPNECLWT DWLLERKLYG YQAQHYVCMK HVDGTCSWYR GHLPLRKEFV DIVQP