Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metalloproteinase inhibitor 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metalloproteinase inhibitor 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9879-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003247.1
Metalloproteinase inhibitor 4 Protein
Research Use Only
TIMP4
Recombinant Protein
Yeast
CSCAPAHPQQ HICHSALVIR AKISSEKVVP ASADPADTEK MLRYEIKQIK MFKGFEKVKD VQYIYTPFDS SLCGVKLEAN SQKQYLLTGQ VLSDGKVFIH LCNYIEPWED LSLVQRESLN HHYHLNCGCQ ITTCYTVPCT ISAPNECLWT DWLLERKLYG YQAQHYVCMK HVDGTCSWYR GHLPLRKEFV DIVQP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7079
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol