Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mediator of DNA damage checkpoint protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mediator of DNA damage checkpoint protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7613-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16029780
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_055456.2
Mediator of DNA damage checkpoint protein 1
Research Use Only
MDC1
Recombinant Protein
E. coli
APKVLFTGVV DARGERAVLA LGGSLAGSAA EASHLVTDRI RRTVKFLCAL GRGIPILSLD WLHQSRKAGF FLPPDEYVVT DPEQEKNFGF SLQDALSRAR ERRLLEGYEI YVTPGVQPPP PQMGEIISCC GGTYLPSMPR SYKPQRVVIT CPQDFPHCSI PLRVGLPLLS PEFLLTGVLK QEAKPEAFVL S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9656
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Mediator of DNA damage checkpoint protein 1 > 10μg