Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Matrix Gla Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Matrix Gla protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6359-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052730
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_000891.2
Matrix Gla Protein
Research Use Only
Mgp
Recombinant Protein
E. coli
YESHESMESY ELNPFINRRN ANTFISPQQR WRAKVQERIR ERSKPVHELN REACDDYRLC ERYAMVYGYN AAYNRYF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4256
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Matrix Gla Protein > 50μg