Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Matrix Gla Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Matrix Gla protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6359-ec-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_000891.2 | |
Matrix Gla Protein | |
Research Use Only | |
Mgp | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YESHESMESY ELNPFINRRN ANTFISPQQR WRAKVQERIR ERSKPVHELN REACDDYRLC ERYAMVYGYN AAYNRYF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
4256 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Matrix Gla Protein > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido