missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Malignant T-cell-amplified sequence 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Malignant T-cell-amplified sequence 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8252-ec-10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001131026.1 | |
Malignant T-cell-amplified sequence 1 Protein | |
Research Use Only | |
MCTS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFKKFDEKEN VSNCIQLKTS VIKGIKNQLI EQFPGIEPWL NQIMPKKDPV KIVRCHEHIE ILTVNGELLF FRQREGPFYP TLRLLHKYPF ILPHQQVDKG AIKFVLSGAN IMCPGLTSPG AKLYPAAVDT IVAIMAEGKQ HALCVGVMKM SAEDIEKVNK GIGIENIHYL NDGLWHMKTY K | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
28985 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Malignant T-cell-amplified sequence 1 Protein > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido