Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGE-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAGE-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004979.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4100 |
Nombre | MAGE-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057941
|
enQuireBio™
QP9261-MA-20UG |
20 μg |
605.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047941
|
enQuireBio™
QP9261-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067941
|
enQuireBio™
QP9261-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_004979.3 | |
MAGE-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
MSLEQRSLHC KPEEALEAQQ EALGLVCVQA ATSSSSPLVL GTLEEVPTAG STDPPQSPQG ASAFPTTINF TRQRQPSEGS SSREEEGPST SCILESLFRA VITKKVADLV GFLLLKYRAR EPVTKAEMLE SVIKNYKHCF PEIFGKASES LQLVFGIDVK EADPTGHSYV LVTCLGLSYD GLLGDNQIMP KTGFLIIVLV MIAMEGGHAP EEEIWEELSV MEVYDGREHS AYGEPRKLLT QDLVQEKYLE YRQVPDSDPA RYEFLWGPRA LAETSYVKVL EYVIKVSARV RFFFPSLREA ALREEEEGV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
4100 | |
Research Use Only | |
MAGEA1 | |
Recombinant Protein | |
Flag | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |