Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGE-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAGE-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9261-ma-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067941
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004979.3
MAGE-1 Protein
Research Use Only
MAGEA1
Recombinant Protein
Mammal
MSLEQRSLHC KPEEALEAQQ EALGLVCVQA ATSSSSPLVL GTLEEVPTAG STDPPQSPQG ASAFPTTINF TRQRQPSEGS SSREEEGPST SCILESLFRA VITKKVADLV GFLLLKYRAR EPVTKAEMLE SVIKNYKHCF PEIFGKASES LQLVFGIDVK EADPTGHSYV LVTCLGLSYD GLLGDNQIMP KTGFLIIVLV MIAMEGGHAP EEEIWEELSV MEVYDGREHS AYGEPRKLLT QDLVQEKYLE YRQVPDSDPA RYEFLWGPRA LAETSYVKVL EYVIKVSARV RFFFPSLREA ALREEEEGV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4100
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
Flag
Tris-based buffer, 50% glycerol