missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAG / GMA / Siglec-4 Protein Código de producto.: 16072530

enQuireBio™ Recombinant Human MAG / GMA / Siglec-4 Protein

Código de producto. 16072530
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16072530

Marca: enQuireBio™ QP6332ye1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAG / GMA / Siglec-4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001186145.1
ID de gen (Entrez) 4099
Nombre MAG / GMA / Siglec-4 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MAG
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GHWGAWMPSS ISAFEGTCVS IPCRFDFPDE LRPAVVHGVW YFNSPYPKNY PPVVFKSRTQ VVHESFQGRS RLLGDLGLRN CTLLLSNVSP ELGGKYYFRG DLGGYNQYTF SEHSVLDIVN TPNIVVPPEV VAGTEVEVSC MVPDNCPELR PELSWLGHEG LGEPAVLGRL REDEGTWVQV SLLHFVPTRE ANGHRLGCQA SFPNTTLQFE GYASMDVKYP PVIVEMNSSV EAIEGSHVSL LCGADSNPPP LLTWMRDGTV LREAVAESLL LELEEVTPAE DGVYACLAEN AYGQDNRTVG LSVMYAPWKP TVNGTMVAVE GETVSILCST QSNPDPILTI FKEKQILSTV IYESELQLEL PAVSPEDDGE YWCVAENQYG QRATAFNLSV EFAPVLLLES HCAAARDTVQ CLCVVKSNPE PSVAFELPSR NVTVNESERE FVYSERSGLV LTSILTLRGQ AQAPPRVICT ARNLYGAKSL ELPFQGAHRL MWAKIGP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human MAG / GMA / Siglec-4 Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado