Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAG / GMA / Siglec-4 Protein Código de producto.: 16062530
enQuireBio™ Recombinant Human MAG / GMA / Siglec-4 Protein
Código de producto. 16062530
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16062530
Marca: enQuireBio™ QP6332ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAG / GMA / Siglec-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001186145.1
ID de gen (Entrez) 4099
Nombre MAG / GMA / Siglec-4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MAG
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GHWGAWMPSS ISAFEGTCVS IPCRFDFPDE LRPAVVHGVW YFNSPYPKNY PPVVFKSRTQ VVHESFQGRS RLLGDLGLRN CTLLLSNVSP ELGGKYYFRG DLGGYNQYTF SEHSVLDIVN TPNIVVPPEV VAGTEVEVSC MVPDNCPELR PELSWLGHEG LGEPAVLGRL REDEGTWVQV SLLHFVPTRE ANGHRLGCQA SFPNTTLQFE GYASMDVKYP PVIVEMNSSV EAIEGSHVSL LCGADSNPPP LLTWMRDGTV LREAVAESLL LELEEVTPAE DGVYACLAEN AYGQDNRTVG LSVMYAPWKP TVNGTMVAVE GETVSILCST QSNPDPILTI FKEKQILSTV IYESELQLEL PAVSPEDDGE YWCVAENQYG QRATAFNLSV EFAPVLLLES HCAAARDTVQ CLCVVKSNPE PSVAFELPSR NVTVNESERE FVYSERSGLV LTSILTLRGQ AQAPPRVICT ARNLYGAKSL ELPFQGAHRL MWAKIGP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human MAG / GMA / Siglec-4 Protein >