Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysyl oxidase homolog 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysyl oxidase homolog 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_115587.6 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 84171 |
Nombre | Lysyl oxidase homolog 4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16011751
|
enQuireBio™
QP7943-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16031751
|
enQuireBio™
QP7943-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16021751
|
enQuireBio™
QP7943-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16041751
|
enQuireBio™
QP7943-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16051751
|
enQuireBio™
QP7943-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061751
|
enQuireBio™
QP7943-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_115587.6 | |
Lysyl oxidase homolog 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
84171 | |
Research Use Only | |
Loxl4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSLGTTKLRL VGPESKPEEG RLEVLHQGQW GTVCDDNFAI QEATVACRQL GFEAALTWAH SAKYGQGEGP IWLDNVRCVG TESSLDQCGS NGWGVSDCSH SEDVGVICHP RRHRGYLSET VSNALGPQGR RLEEVRLKPI LASAKQHSPV TEGAVEVKYE GHWRQVCDQG WTMNNSRVVC GMLGFPSEVP VDSHYYRKVW DLKMRDPKSR LKSLTNKNSF WIHQVTCLGT EPHMANCQVQ VAPARGKLRP ACPGGMHAVV SCVAGPHFRP PKTKPQRKGS WAEEPRVRLR SGAQVGEGRV EVLMNRQWGT VCDHRWNLIS ASVVCRQLGF GSAREALFGA RLGQGLGPIH LSEVRCRGYE RTLSDCPALE GSQNGCQHEN DAAVRCNVPN MGFQNQVRLA GGRIPEEGLL EVQVEVNGVP RWGSVCSENW GLTEAMVACR QLGLGFAIHA YKETWFWSGT PRAQEVVMSG VRCSGTELAL QQCQRHGPVH CSHGGGRFLA GVSCMDSAPD LVMNAQLVQE TAYLEDRPLS QLYCAHEENC LSKSADHMDW PYGYRRLLRF STQIYNLGRT DFRPKTGRDS WVWHQCHRHY HSIEVFTHYD LLTLNGSKVA EGHKASFCLE DTNCPTGLQR RYACANFGEQ GVTVGCWDTY RHDIDCQWVD ITDVGPGNYI FQVIVNPHYE VAESDFSNNM LQCRCKYDGH RVWLHNCHTG NSYPANAELS LEQEQRLRNN LI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |