Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysyl oxidase homolog 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysyl oxidase homolog 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7943-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16021751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_115587.6
Lysyl oxidase homolog 4 Protein
Research Use Only
Loxl4
Recombinant Protein
E. coli
QSLGTTKLRL VGPESKPEEG RLEVLHQGQW GTVCDDNFAI QEATVACRQL GFEAALTWAH SAKYGQGEGP IWLDNVRCVG TESSLDQCGS NGWGVSDCSH SEDVGVICHP RRHRGYLSET VSNALGPQGR RLEEVRLKPI LASAKQHSPV TEGAVEVKYE GHWRQVCDQG WTMNNSRVVC GMLGFPSEVP VDSHYYRKVW DLKMRDPKSR LKSLTNKNSF WIHQVTCLGT EPHMANCQVQ VAPARGKLRP ACPGGMHAVV SCVAGPHFRP PKTKPQRKGS WAEEPRVRLR SGAQVGEGRV EVLMNRQWGT VCDHRWNLIS ASVVCRQLGF GSAREALFGA RLGQGLGPIH LSEVRCRGYE RTLSDCPALE GSQNGCQHEN DAAVRCNVPN MGFQNQVRLA GGRIPEEGLL EVQVEVNGVP RWGSVCSENW GLTEAMVACR QLGLGFAIHA YKETWFWSGT PRAQEVVMSG VRCSGTELAL QQCQRHGPVH CSHGGGRFLA GVSCMDSAPD LVMNAQLVQE TAYLEDRPLS QLYCAHEENC LSKSADHMDW PYGYRRLLRF STQIYNLGRT DFRPKTGRDS WVWHQCHRHY HSIEVFTHYD LLTLNGSKVA EGHKASFCLE DTNCPTGLQR RYACANFGEQ GVTVGCWDTY RHDIDCQWVD ITDVGPGNYI FQVIVNPHYE VAESDFSNNM LQCRCKYDGH RVWLHNCHTG NSYPANAELS LEQEQRLRNN LI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84171
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol