Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6305-ye-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_000224.2
Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein
Research Use Only
Lhcgr
Recombinant Protein
Yeast
EALCPEPCNC VPDGALRCPG PTAGLTRLSL AYLPVKVIPS QAFRGLNEVI KIEISQIDSL ERIEANAFDN LLNLSEILIQ NTKNLRYIEP GAFINLPRLK YLSICNTGIR KFPDVTKVFS SESNFILEIC DNLHITTIPG NAFQGMNNES VTLKLYGNGF EEVQSHAFNG TTLTSLELKE NVHLEKMHNG AFRGATGPKT LDISSTKLQA LPSYGLESIQ RLIATSSYSL KKLPSRETFV NLLEATLTYP SHCCAFRNLP TKEQNFSHSI SENFSKQCES TVRKVNNKTL YSSMLAESEL SGWDYEYGFC LPKTPRCAPE PDAFNPCEDI MGYDFLR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3973
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein > 50μg