Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIM domain-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LIM domain-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001073583.1
ID de gen (Entrez) 11155
Nombre LIM domain-binding protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16032220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6290-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16052220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6290-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16042220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6290-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16062220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6290-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6290-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16082220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6290-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001073583.1
LIM domain-binding protein 1
Not determined.
Full Length of Isoform 6
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
11155
Research Use Only
LDB3
Recombinant Protein
E. coli
MSYSVTLTGP GPWGFRLQGG KDFNMPLTIS RITPGSKAAQ SQLSQGDLVV AIDGVNTDTM THLEAQNKIK SASYNLSLTL QKSKRPIPIS TTAPPVQTPL PVIPHQKVVV NSPANADYQE RFNPSALKDS ALSTHKPIEV KGLGGKATII HAQYNTPISM YSQDAIMDAI AGQAQAQGSD FSGSLPIKDL AVDSASPVYQ AVIKSQNKPE DEADEWARRS SNLQSRSFRI LAQMTGTEFM QDPDEEALRR SRERFETERN SPRFAKLRNW HHGLSAQILN VKS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.